Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Codice prodotto. 17894212
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
Pressione max:
1000 psi
500 psi
700 psi
Modello:
1705
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17894212
Marca: Hamilton™ CAL80900
Ideal for dispensing both liquids and gases
  • Calibrated
  • Cemented Needle (N) and Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • 22s/22gauge w/point style-2
  • Gas Sterilizable
  • Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
  • Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
  • Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
  • Volume range: 50μ to 500μL
Needles are 51mm unless user specified
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.041 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.03 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for despensing both liquids and gases
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1705
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Cemented