Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1700: Terminale LTN
Gastight version of the original 700 series syringes, ideal for dispensing volumes from 1 up to 500μL
72.00€ - 110.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
Calibro dell'ago | 22 G |
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.12 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.01 in. |
Codice del prodotto | Marca | Numero dei punti dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Numero dei punti dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10572291
|
Hamilton™
81217 |
2 |
72.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10057721
|
Hamilton™
81216 |
3 |
79.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10022322
|
Hamilton™
81243 |
5 |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
La serie di siringhe offrono una varietà di opzioni diverse per terminazioni e aghi.
1700 Estremità di serie di siringhe
- Ago cementato (N)- Per siringhe di volume ridotto, gli aghi vengono cementati nella barra della siringa di vetro ad un punto corrispondente al segno di graduazione zero. Con questa terminazione, il volume morto è limitato al volume interno dell'ago. Non autoclavabile. La misura dell’ago è determinata tramite il volume della siringa e non è selezionabile dall’utilizzatore
- Puntale Luer (LT) - Gli aghi sono rimovibili e si fissano su un cono in vetro smerigliato rastremato a forma di Luer maschio. Il terminale LT è adatto per l'uso con la maggior parte degli aghi ipodermici, ma è stato appositamente progettato per l'uso con gli aghi Hamilton Kel-F. Poiché questo terminale aumenta il volume morto nella siringa, potrebbe non essere appropriato per alcune applicazioni. L’autoclavaggio è possibile quando i pezzi sono smontati.
- Stile della punta 2 - Punta dell’ago appuntita, smussata, curva e non carotante consigliata per la penetrazione del setto. Calibri disponibili: 34-10
- Tipo di punta 3 - Ago per l'uso con valvole ad iniezione HPLC e per pipettaggio a campione. Calibri disponibili: 34-10
- Stile della punta 4 - La punta di ago smussata standard da 12° è consigliata per le applicazioni nell’ambito delle scienze naturali. Calibri disponibili: 34-10. Angoli speciali dell’ago, quali da 0° a 60° sono disponibili su richiesta.
- Tipo di punta 5 - Ago conico con attacco laterale per penetrazione di setti, vinili sottili e plastiche non carotanti. Calibri disponibili: 26-10
- Stile della punta AS - Punta dell’ago speciale, conica, utilizzata sulle siringhe per autocampionatore la punta non carotante è consigliata per la penetrazione del setto. Calibri disponibili: 26-10
Specifica
Not Autoclavable | |
22 G | |
0.01 in. | |
0.02 in. | |
3.26 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
700 psi | |
50°C | |
1750 | |
Ea. | |
Luer Tip, Cemented |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) | |
0.12 in. | |
0.41 mm | |
0.3 in. | |
7.75 mm | |
Ideal for dispensing both liquids and gases, useful for samples with dissolved or suspended molecules | |
2 in. | |
Gastight Syringe | |
122°F | |
50°F | |
10°C | |
500 μL |