Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1700: Terminale N
Codice prodotto. 10615061
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibro dell'ago:
22s G
26s G
Misura 22s
Misura 26s
calibro 22s
Stile del punto dell'ago:
2
3
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10615061
Marca: Hamilton™ 81000
Edge
Versione Gastight delle siringhe originali serie 700, ideali per l'erogazione di volumi da 1 a 500 μl
Gastight version of the original 700 series syringes, ideal for dispensing volumes from 1 up to 500μL
Syringe series offers a variety of different terminations and needle options.
1700 Series Syringe Terminations
  • Cemented Needle (N)- For low volume syringes the needles are cemented into the glass syringe barrel at a point corresponding to the zero graduation mark. With this termination, dead volume is limited to the internal volume of the needle. Not autoclavable. Needle gauge is determined by the syringe volume and are not user-selectable.
  • Needle Point Styles (Point styles 4 and AS are available on request)
    • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 34-10
    • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 34-10
    • Point Style 4 - Standard 12° beveled needle point is recommended for life science applications. Available gauges: 34-10. Special needle angles such as 0° to 60° available upon request.
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
    • Point Style AS - Special conical style needle point used on autosampler syringes the non-coring needle point is recommended for septum penetration. Available gauges: 26-10
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago calibro 22s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.05 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 pollici
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.3 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 1.46 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'erogazione di liquidi e gas, utili per campioni con molecole disciolte o sospese
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Gastight™
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1710
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 100 μl
Stile del punto dell'ago 2
Tipo di collegamento Cementato