Learn More
Hamilton™ 600 Microliter™ Syringes
Codice prodotto. p-4117413
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.014 in.
0.018 in.
Modello:
62
65
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10355183
Marca: Hamilton™ 87942
The 600 series syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL. The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
  • Half stroke version of the original icroliter 700 series syringes
  • Ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL
  • Often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.34 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed for applications that require one-handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 62
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 2.5 μL
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Removable