Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 700/1700 Microliter/Gastight™
Codice prodotto. 10550203
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μL
50 μL
100 μl
Modello:
1701
1702
1705
1710
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10550203
Marca: Hamilton™ 765301
Hamilton Company offre la selezione più completa del mercato di siringhe standard e personalizzate. Ciascuna di esse è realizzata per offrire il massimo livello di precisione e accuratezza possibile.
Specifica
Autoclavabile
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.46 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Funzionalità senza precedenti per iniezioni animali controllate
Product Type Siringa Gastight™
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1701
Numero dei punti dell'ago Senza ago
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 10 μl
Tipo di collegamento Rimovibile