Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 700/1700 Microliter/Gastight™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μL
50 μL
100 μl
Modello:
1701
1702
1705
1710
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.018 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.26 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.46 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Funzionalità senza precedenti per iniezioni animali controllate |
| Product Type | Siringa Gastight™ |
| Pressione max | 1000 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Vedi altri risultati |