Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale LT
Codice prodotto. 10237861
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μl
500 μL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.019 in.
0.029 in.
0.041 in.
0.061 in.
0.091 in.
0.135 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.6 mm
7.75 mm
Pressione max:
1000 psi
2000 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10237861
Marca: Hamilton™ 80401
The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 500 μL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.029 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.729 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 702
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Tipo di collegamento Luer