Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale LT
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μl
500 μL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.019 in.
0.029 in.
0.041 in.
0.061 in.
0.091 in.
0.135 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.6 mm
7.75 mm
Pressione max:
1000 psi
2000 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Original hand-fitted Hamilton syringe
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
- A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.091 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza |
| Product Type | Siringa Microliter™ |
| Pressione max | 1000 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Vedi altri risultati |