Learn More
Hamilton™ 800 Series Microliter™ Replacement Syringe Barrels
Codice prodotto. 10759311
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
801 N Syringe
801 RN Syringe
802 RN Syringe
810 RN Syringe
8805 RN Syringe
8810 RN Syringe
8825 RN Syringe
Include:
With needle (22s/51/2)
With needle (26s/51/2)
Without needle
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10759311
Marca: Hamilton™ 32166
Barrels available with or without needle. Choose removable needle (RN) or cemented needle (N) termination. (See exact specifications below.)
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Liquids
Include With needle (22s/51/2)
Product Type Barrels/Plunger Assembly with Needle
Volume (sistema metrico) 25 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 802 RN Syringe