Learn More
Hamilton™ 800 Series Microliter™ Replacement Syringe Barrels
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
801 N Syringe
801 RN Syringe
802 RN Syringe
810 RN Syringe
8805 RN Syringe
8810 RN Syringe
8825 RN Syringe
Include:
With needle (22s/51/2)
With needle (26s/51/2)
Without needle
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquids |
| Include | Without needle |
| Product Type | Barrels/Plunger Assembly |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8805 RN Syringe |