Learn More
Hamilton™ 800 Series Microliter™ Replacement Syringe Barrels
Codice prodotto. p-184983
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
801 N Syringe
801 RN Syringe
802 RN Syringe
810 RN Syringe
8805 RN Syringe
8810 RN Syringe
8825 RN Syringe
Include:
With needle (22s/51/2)
With needle (26s/51/2)
Without needle
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11572305
Marca: Hamilton™ 32117
Barrels available with or without needle. Choose removable needle (RN) or cemented needle (N) termination. (See exact specifications below.)
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Liquids
Include Without needle
Product Type Barrels/Plunger Assembly
Volume (sistema metrico) 25 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 802 RN Syringe