Learn More
Hamilton™ 800 Microliter™ Syringes, N Termination
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
Calibro dell'ago:
22s G
26s G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL
- A variety of different terminations and needle options are available
- Syringe Holder is attached to the flange that prevents the barrel from heating up and provides support to small volume plungers that are prone to bending
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 26s G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.01 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.005 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.13 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0187 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.26 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.34 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.6 mm |
| Vedi altri risultati |