Learn More
Hamilton™ 800 Microliter™ Syringes, N Termination
Codice prodotto. 10455621
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
Calibro dell'ago:
22s G
26s G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10455621
Marca: Hamilton™ 84858
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL.
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL
  • A variety of different terminations and needle options are available
  • Syringe Holder is attached to the flange that prevents the barrel from heating up and provides support to small volume plungers that are prone to bending
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0059 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.46 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for dispensing liquid to achieve the highest level of accuracy and precision possible, recommended for septum penetration
Include Removable blue syringe holder
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 810
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Cemented