Learn More
Hamilton™ 800 Microliter™ Syringes, N Termination
Codice prodotto. p-4117412
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
Calibro dell'ago:
22s G
26s G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10126061
Marca: Hamilton™ 84850
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL.
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL
  • A variety of different terminations and needle options are available
  • Syringe Holder is attached to the flange that prevents the barrel from heating up and provides support to small volume plungers that are prone to bending
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.01 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0187 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.34 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for dispensing liquid to achieve the highest level of accuracy and precision possible, recommended for septum penetration
Include Removable blue syringe holder
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 85
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Cemented