Learn More
Hamilton™ Gruppo adattatore Chaney per siringhe Microliter/Gastight™ Serie 700 800 7000/1700 1800
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700
Modelli di siringa Hamilton serie 75 e 701
Modelli di siringa Hamilton serie 800 e 1800
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli adattatori sono progettati per iniezioni consistenti e riproducibili e prevengono l'incurvamento degli stantuffi.
Specifica
Specifica
| Product Type | Adattatore per riproducibilità |
| Quantità | Ciascuno |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700 |