Learn More
Hamilton™ Gruppo adattatore Chaney per siringhe Microliter/Gastight™ Serie 700 800 7000/1700 1800
Codice prodotto. 13246949
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700
Modelli di siringa Hamilton serie 75 e 701
Modelli di siringa Hamilton serie 800 e 1800
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13246949
Marca: Hamilton™ 14725
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
Gli adattatori sono progettati per iniezioni consistenti e riproducibili e prevengono l'incurvamento degli stantuffi.
Tekniske data
Product Type Adattatore per riproducibilità
Quantità Ciascuno
Da utilizzare con (apparecchiatura) Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.