Learn More
Hamilton™ GC Septa
Three Layer Septa for operating temperatures up to 200° C
Marca:  Hamilton™ 75805
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10231631
  • 27.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Preconditioned silicone rubber septa, 3.81mm (0.15 in.) thick
  • Average life: 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature: 200°C
  • 12 per package
High Temperature Septa for operating temperatures up to 212°
  • Preconditioned PTFE/silicone rubber, 3.175mm (0.125 inch) thick
  • Average Life: 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature is 212°
  • 12 per package
Specifica
Specifica
413.6°F
GC
PTFE/Silicone Rubber
0.125 in.
12/Pk.
0.39 in.
1 cm
212°C
Septum