Learn More
Hamilton™ GC Septa
Codice prodotto. p-4313766
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 in.
0.39 in.
0.43 in.
0.5 in.
Materiale:
PTFE/Silicone Rubber
Silicone Rubber
Temperatura (sistema imperiale) max:
392°F
413.6°F
Spessore (sistema imperiale):
0.125 in.
0.15 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10231631
Marca: Hamilton™ 75805
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Three Layer Septa for operating temperatures up to 200° C
  • Preconditioned silicone rubber septa, 3.81mm (0.15 in.) thick
  • Average life: 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature: 200°C
  • 12 per package
High Temperature Septa for operating temperatures up to 212°
  • Preconditioned PTFE/silicone rubber, 3.175mm (0.125 inch) thick
  • Average Life: 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature is 212°
  • 12 per package
Specifica
Tipo Septum
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1 cm
Da utilizzare con (applicazione) GC
Temperatura (sistema imperiale) max 413.6°F
Temperatura (sistema metrico) max 212°C
Spessore (sistema imperiale) 0.125 in.
Materiale PTFE/Silicone Rubber
Quantità 12/Pk.