Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili grandi (siringhe da 250 μl - 10 ml)
Codice prodotto. 11527704
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 22
Misura 22s
Misura 26
Misura 26s
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva
Cono
Smussato
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.0051 in.
0.0059 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.018 in.
0.028 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11527704
Marca: Hamilton™ 778002
Gli aghi a cono rimovibili grandi si possono utilizzare con siringhe ad ago rimovibile tipo (RN) da 250 μl e superiori. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili misure, lunghezze e tipi di punta personalizzati.
Large Hub Removable Needle Compatible Syringe Terminations
  • Removable Needle (RN)- The needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length, and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
  • Needle Point Styles
    • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 26-22
    • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 26-22.
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-22
    Six needles per pack.
    Specifica
    Autoclavabile
    Materiale Stainless Steel (Hub)
    Calibro dell'ago Misura 26
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.01 in.
    Diametro (sistema imperiale) esterno 0.018 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 0.26 mm
    Diametro (sistema metrico) esterno 0.46 mm
    Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
    Product Type Ago per siringa di ricambio
    Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
    Stile del punto dell'ago Smussato
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe rimovibili tipo RN con capacità di 250 μl e superiori