Learn More
Hamilton™ Luer Lock Adapter for Disposable Tips
These adapters enable the connection of a standard 1mL or 200μL disposable pipette tip to the end of a Hamilton Syringe.
Marca: Hamilton™ 31331
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Two luer tip adapters available: 100μL and 1mL
Specifica
CTFE | |
Luer-tip Adapter | |
PB600-1 Repeating Dispensers |