Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Calibro dell'ago:
14 G
19 G
Misura 17
Misura 18
Misura 20
Misura 21
Misura 22
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 33
calibro 23
missing translation for 'unitSize'
pezzi 6
Description
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
- Made of 304 Stainless Steel
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Available in convenient six packs
- Custom needle lengths and point styles are available
- Needles are available from 10 to 33 ga
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | Misura 22s |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.005 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.028 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.15 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.72 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Ago |
| Stile del punto dell'ago | Smussato |
| Show More |