Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Codice prodotto. 11517794
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
19 G
Misura 17
Misura 18
Misura 20
Misura 21
Misura 22
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 33
calibro 23
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11517794
Marca: Hamilton™ 91020
Gli aghi con cono in metallo (ottone nichelato) si possono utilizzare con le siringhe TLL e LT o con i connettori TLL. Aghi in acciaio inox 304. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili lunghezze e tipi di punta dell'ago personalizzati.
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
  • Made of 304 Stainless Steel
  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Available in convenient six packs
  • Custom needle lengths and point styles are available
  • Needles are available from 10 to 33 ga
Specifica
Autoclavabile
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 20
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.035 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.91 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe Luer-Lock in PTFE e connettori Luer-Tip o Luer-Lock in PTFE