Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
19 G
Misura 17
Misura 18
Misura 20
Misura 21
Misura 22
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 33
calibro 23
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
- Made of 304 Stainless Steel
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Available in convenient six packs
- Custom needle lengths and point styles are available
- Needles are available from 10 to 33 ga
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | Misura 33 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.004 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.008 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.21 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Ago |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Vedi altri risultati |