Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Codice prodotto. 11597784
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
19 G
Misura 17
Misura 18
Misura 20
Misura 21
Misura 22
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 33
calibro 23
Förpackningsstorlek
pezzi 6
Produktkode 11597784
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 91017
Gli aghi con cono in metallo (ottone nichelato) si possono utilizzare con le siringhe TLL e LT o con i connettori TLL. Aghi in acciaio inox 304. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili lunghezze e tipi di punta dell'ago personalizzati.
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
  • Made of 304 Stainless Steel
  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Available in convenient six packs
  • Custom needle lengths and point styles are available
  • Needles are available from 10 to 33 ga
Tekniske data
Autoclavabile
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 17
Diametro (sistema imperiale) interno 0.042 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.057 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringhe Luer-Lock in PTFE e connettori Luer-Tip o Luer-Lock in PTFE
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.