Learn More
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 600 - Siringhe (BFP)
Codice prodotto. p-4088807
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Modello:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Bubble free prime
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15142644
Marca: Hamilton™ 5900005
For use with MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Syringe has a conical plunger tip that extends through the threaded termination and into the valve. This unique design expels the air from the syringe and valve decreasing the number of priming cycles required.
Specifica
Modello 1701 BFP
Volume (sistema metrico) 10 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab™ 600 dispensers