Learn More
Hamilton™ e siringhe con ago cementato GC per autocampionatori Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 ALS
Codice prodotto. p-4901873
Click to view available options
Quantità:
6/confezione
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Produktkod. 10189930
Brand: Hamilton™ 80300
Edge
Per gli autocampionatori di liquidi per gascromatografia Agilent 7670, 7671 e 7672 Automatic Liquid Sampler (ALS). Le siringhe con ago cementato GC per autocampionatori ALS Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifikationer
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.019 pollici
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 pollici
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.013 cm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 0.048 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.66 cm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.047 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa per autocampionatore Microliter™
Pressione max 137.9 bar
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 701 N
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore di liquidi Agilent 7670, 7671 e 7672, autocampionatori per gascromatografia
Tipo di collegamento Cementato
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.