Learn More
Hamilton™ e siringhe con ago cementato GC per autocampionatori Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 ALS
Codice prodotto. 10482551
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10482551
Marca: Hamilton™ 80000
Per gli autocampionatori di liquidi per gascromatografia Agilent 7670, 7671 e 7672 Automatic Liquid Sampler (ALS). Le siringhe con ago cementato GC per autocampionatori ALS Gastight™ Agilent 7670, 7671 e 7672 hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
  • Ago cementato (N) - Per siringhe con volumi ridotti, gli aghi sono incollati sul corpo della siringa di vetro nel punto corrispondente allo zero della scala graduata
  • Grazie a questa caratteristica, il volume morto è limitato allo spazio interno dell'ago
  • Non autoclavabile
  • La misura dell'ago è determinata dal volume della siringa e non è selezionabile
  • Modello ago a punta 2 ago a punta non carotante, affilato, smussato, curvo consigliato per la penetrazione a taglio obliquo. Misura disponibile: 26s
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 pollici
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.013 cm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 0.046 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.66 cm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.047 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa per autocampionatore Gastight™
Pressione max 68.9 bar
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1701 N
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 5.08 cm
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore di liquidi Agilent 7670, 7671 e 7672, autocampionatori per gascromatografia
Tipo di collegamento Cementato