Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Syringes: Model 7000.5 for Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 ALS GC Syringes: Model 7000.5
Codice prodotto. p-4906716
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.25 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.483 mm
0.64 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10043814
Marca: Hamilton™ 86274
Designed to work with Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gas chromatography (GC) autosamplers
Microliter syringes have a stainless steel plunger that is hand fitted to the glass barrel and are designed for liquid sampling.
Syringe Termination
  • Knurled Hub (KH) - Removable plunger/needle assembly, knurled hub is used exclusively on the 7000 series syringes
  • Needle Point Style
    • Point Style AS - Special conical style needle point used on autosampler syringes the non-coring needle point is recommended for septum penetration. Available gauges: 23s, 26s
    Specifica
    Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
    Calibro dell'ago 26s G
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.049 in.
    Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
    Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
    Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.019 in.
    Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 1.24 mm
    Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
    Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.483 mm
    Lunghezza (sistema imperiale) 1.7 in.
    Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.71 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
    Product Type Microliter Syringe
    Pressione max 6000 psi
    Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
    Temperatura max (sistema metrico) 155°C
    Min. Temperature (English) 50°F
    Modello 7000.5 KH
    Numero dei punti dell'ago AS
    Min. Temperature (Metric) 10°C
    Quantità Ea.
    Volume (sistema metrico) 5 μL
    Stile del punto dell'ago Cone
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatic Liquid Sampler, Gas Chromatography Autosamplers
    Tipo di collegamento Removable