Learn More
Hamilton™ Microliter™ PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500 GC Autosampler Syringes
Codice prodotto. p-4117426
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno ago:
0.0065 in.
0.0183 in.
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.018 in.
0.025 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10518163
Marca: Hamilton™ 88035
Designed for use with Perkin Elmer Autosystem and Clarus 500 gas chromatography (GC) autosamplers
  • Microliter syringe with a stainless steel plunger that is hand-fitted to the glass barrel and is designed for liquid sampling. Syringe has a cemented needle (N) termination. Available in 5 μL volume.
  • Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting
  • Termination: cemented needle (N)
Cemented needle (N) syringe termination
  • For low volume syringes
  • Needles are cemented into glass syringe barrel at point corresponding to zero graduation mark
  • Dead volume is limited to internal volume of needle
  • Not autoclavable
  • Needle gauge determined by syringe volume and is not user-selectable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Descrizione 0.63 gauge
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0183 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.46 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.025 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.343 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.64 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 69.9 mm
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 75 N
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago Blunt
Da utilizzare con (apparecchiatura) PerkinElmer Autosystem and Clarus 500 GCs
Tipo di collegamento Cemented