Learn More
Hamilton™ Tungsten Cleaning Wires
Codice prodotto. 10612503
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
22, 23G and Larger Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
22s, 25s and 28 to 30G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
23s Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
24 to 26G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
26s and 31 to 33G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
27G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10612503
Marca: Hamilton™ 18300
For mechanical cleaning to remove needle obstructions.
  • Can be threaded through the needle to clear blockages
  • For a variety of needle gauges
  • Provided in packs of 10
Beställningsinfo
Ten wires per pack.
Specifikationer
Materiale Tungsten
Diametro (sistema metrico) esterno 0.089 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.78 cm
Product Type Cleaning Wire
Imballaggio 10/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 26s and 31 to 33G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.