Learn More
Hamilton™ Cartuccia di ricambio per precolonna a cartuccia serie PRP™
Click to view available options
Assorbente:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diametro (sistema metrico) interno:
2.0 mm
4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Colonna HPLC Hypersil™
Colonna per l'analisi degli acidi organici
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Stainless steel or PEEK replacement cartridges.
Specifica
Specifica
| pH | Da 1 a 13 |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Pressione max | 5000 psi |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.0 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colonna per l'analisi degli acidi organici |
| Materiale | Acciaio inox 316 |
| Assorbente | PRP-X200 |