Learn More
Hamilton™ Cartuccia di ricambio per precolonna a cartuccia serie PRP™
Codice prodotto. 10686591
Click to view available options
Assorbente:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diametro (sistema metrico) interno:
2.0 mm
4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Colonna HPLC Hypersil™
Colonna per l'analisi degli acidi organici
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10686591
Marca: Hamilton™ 79446
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cartucce di ricambio per PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Stainless steel or PEEK replacement cartridges.
Specifica
pH Da 1 a 13
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Pressione max 5000 psi
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colonna HPLC Hypersil™
Materiale Acciaio inox 316
Assorbente PRP-X100