Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Click to view available options
Calibro dell'ago:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of PTFE
- One female luer fitting on the end
- Tubing is 12 in. in length
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing Assembly |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Connect to a syringe or other component |
| Calibro dell'ago | 19 G |