Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Codice prodotto. 11563094
Click to view available options
Calibro dell'ago:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11563094
Marca: Hamilton™ 90628
Connect to a syringe or other component
  • Made of PTFE
  • One female luer fitting on the end
  • Tubing is 12 in. in length
Specifications
Tipo Tubing Assembly
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Da utilizzare con (applicazione) Connect to a syringe or other component
Calibro dell'ago 28 G