Learn More
Hamilton™ RN Adapters (Removable Adapters)
Codice prodotto. 11573144
Click to view available options
Tipo:
Female Luer-lock Hub Adapter
Male Luer-lok Hub Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11573144
Marca: Hamilton™ 35080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adapters provide a connection to threaded fittings, tubing assemblies, tees, and crosses.
Specifica
Tipo Male Luer-lok Hub Adapter
Da utilizzare con Removable Needle Syringe (250μL and Larger)