Learn More
Hamilton™ Modified 7000 Microliter™ Syringes
Codice prodotto. 10104082
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10104082
Marca: Hamilton™ 86257
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 μL up to 5 μL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
  • ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
  • The 7000 series is the only zero dead volume syringe
  • The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel (Plunger), Tungsten (Barrel)
Calibro dell'ago 32 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0041 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0041 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.104 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.009 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.308 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.104 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.82 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.235 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use with mechanical micropositioners, microinjection systems and stereotaxic instruments, life science applications
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 3.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 6000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 7000.5KHOC
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Knurled Hub