Learn More
Refill Kit for Hammond™ Gas Purifier, Cole-Parmer™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
Capacità: 500mL
Specifica
Specifica
| Materiale | Calcium Sulfate with Cobalt Chloride |
| Quantità | 500 mL |
| Moisture | 25g |
| Adeguatezza | Purifier Removes Moisture, Oil, and Impurities From Gases Before Analysis |
| Assorbimento dell'acqua | 20g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- INDICATING DRIERITE
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium sulphate, cobalt chloride