Learn More
Ohaus™ Bilance per gioielli portatili
Codice prodotto. 11884272 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
250 g
500 g
Modello:
JE120
JE250
JE500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11884272
Marca: Ohaus™ 71148072
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for quick reference in jewelry stores and production. Ohaus™ Emerald™ Hand Held Jewelry Scales meet the highest quality performance standards, the Emerald scales are extremely simple to operate and garner accurate results.
  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • 2 AAA batteries (included)
  • ABS housing and pan, protective snap-on cover
  • Software overload/underload protection, external push-button calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Capacità 120 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.1 g
Formato Gram, ounce, troy ounce, pennyweight
Da utilizzare con (applicazione) In a jewelry shop, In jewelry production
Linearità ±0.1 g
Materiale ABS Housing
Modello JE120
Tempo di stabilizzazione 3 sec.
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Jewelry Scales
Warranty 12 Months
Lunghezza (sistema metrico) 13.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 83 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 76 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 8.3 cm
Peso (sistema metrico) 0.16 kg