Learn More
Ohaus™ Bilance per gioielli portatili
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
250 g
500 g
Modello:
JE120
JE250
JE500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Backlit liquid crystal display (LCD)
- 2 AAA batteries (included)
- ABS housing and pan, protective snap-on cover
- Software overload/underload protection, external push-button calibration
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 |
| Capacità | 250 g |
| Tipo di display | Backlit LCD |
| Leggibilità | 0.1 g |
| Formato | Gram, ounce, troy ounce, pennyweight |
| Da utilizzare con (applicazione) | In a jewelry shop, In jewelry production |
| Linearità | ±0.2 g |
| Materiale | ABS Housing |
| Modello | JE250 |
| Tempo di stabilizzazione | 3 sec. |
| Vedi altri risultati |