Learn More
Cole-Parmer™ Pompa da vuoto manuale
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Portata:
15 ml/corsa
35 ml/corsa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Built-in trigger enables you to release vacuum without disconnecting the pump
- Zinc alloy is perfect for rugged applications; PVC is lightweight and easy to handle
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 190.5 x 50.8 x 241.3 mm |
| Materiale | Lega di zinco e PVC |
| Portata | 15 ml/corsa |
| Tipo di pompa | Pompa da vuoto manuale |