Learn More
Cole-Parmer™ Pompa da vuoto manuale
Codice prodotto. p-8004052 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Portata:
15 ml/corsa
35 ml/corsa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11785189
Marca: Cole-Parmer™ 7930101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Produce up to 25 in Hg vacuum or test for pressure leaks with this vacuum pump. Cole-Parmer™ Hand Operated Vacuum Pumps are sealed and self-lubricated for a long, maintenance-free life.
  • Built-in trigger enables you to release vacuum without disconnecting the pump
  • Zinc alloy is perfect for rugged applications; PVC is lightweight and easy to handle
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Materiale Lega di zinco e PVC
Portata 15 ml/corsa
Tipo di pompa Pompa da vuoto manuale