Learn More
Buerkle™ Pompa manuale OTAL™
Codice prodotto. p-8002220
Click to view available options
Portata:
12 L/min.
14 L/min.
20 L/min.
26 L/min.
4 L/min.
Materiale:
Acciaio inox
PVDF
Polipropilene
Polipropilene/PVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10697331
Marca: Buerkle™ 50051000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Ensure removal of residual liquid with these versatile hand pumps. ™™
  • Pompe manuali OTAL con tubi di mandata in PP, con resistenza ad acidi/alcali e detergenti deboli.
  • Pompa con tubi di mandata in PVDF particolarmente adatta ad acidi e alcali ma non indicata per acidi e alcali altamente ossidanti. Grazie alle speciali proprietà del materiale, il PVDF ha una migliore resistenza chimica rispetto al PP. Resistente alla candeggina.
  • Pompa in acciaio inox AISI 304 (1.4301) per liquidi difficilmente combustibili nella categoria di rischio AIII (VbF). La pompa manuale OTAL in PP o PVDF deve essere utilizzata per mezzi caustici.
  • Pompa con tubo flessibile e rubinetto con tubo flessibile di scarico di 1.5 m di lunghezza in PVC e rubinetto d'arresto in PP/PE, tubo di mandata in PP. Il tubo flessibile di scarico è particolarmente adatto per riempire contenitori distanti.
  • Buona capacità di pompaggio
  • Con tappi universali in PVC morbido, per aperture contenitore di 30 - 70 mm di diametro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Resistente ad acidi, alcali e detergenti deboli
Portata 4 L/min.
Include Tubi di mandata in polipropilene con diam. di 12 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Da utilizzare con Fusto di conservazione commerciale
Profondità (sistema metrico) 45 cm
Pump Tube Length 45 cm
Resistance Properties Alkalis, Detergent, Weak Acid
Tipo Pompa manuale
Drum Opening Diameter 20 to 36 mm
Materiale Polipropilene