Learn More
Thermo Scientific™ Hand Pump for Precision™ Water Baths
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Hand Pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Drain your Thermo Scientific™ Precision™ water bath with a hand pump or drain kit.
Hand Pump
- Syphon to pump water out of any bath
Specifica
Specifica
| Tipo di pompa | Hand Pump |
| Tipo | Hand Pump |