Learn More
Brady™ HandiMark™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 m x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Descrizione | HandiMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent, Cold-temperature |
| Rivestimento | Powder |
| Colore | Gold |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | HandiMark Indoor/Outdoor Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | For facility and safety identification |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HandiMark Printer |
| Vedi altri risultati |