Learn More
Brady™ HandiMark™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Code produit. 12830580
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15.24 m x 25.4 mm
Conditionnement:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12830580
Marque: Brady™ 142279
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items. The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
  • Handimark Consumables Equivalence for BMP71 printers: M71C-500-595-WT (see Related Items).
  • Handimark Consumables Equivalence for BMP61 and M611 printers: M61C-500-595-WT (see Related Items).
Spécification
Certificazione/Conformità RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Descrizione HandiMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Rivestimento Powder
Colore Red
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility Identification, Floor marking, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP71 (with media adapter), HandiMark
Brillantezza 60° 50 Gardner Units
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis