Learn More
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Codice prodotto. 12880590
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
13 mm
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12880590
Marca: Brady™ 042100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Descrizione HandiMark Repositionable Vinyl Film
Tipo di adesivo Acrylic, Repositionable
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Product Type Repositionable Film
Da utilizzare con (applicazione) For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels
Da utilizzare con (apparecchiatura) HandiMark
Quantità 1 Roll
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema metrico) 0.031 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Larghezza (sistema metrico) 13 mm