Learn More
Brand™ Pipetta HandyStep™ S
Codice prodotto. 10135651 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 a 50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10135651
Marca: Brand™ 705000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per erogazioni senza affaticamenti in numerose applicazioni. La pipetta elettronica per applicazioni ripetitive BRAND™ HandyStep™ con design motorizzato riduce l'affaticamento della mano ed elimina le discrepanze di erogazione legate al controllo da parte dell'operatore.
Per erogazioni senza affaticamenti in numerose applicazioni. Il design motorizzato riduce l'affaticamento della mano ed elimina le discrepanze di erogazione legate al controllo da parte dell'operatore.
  • Riconoscimento automatico delle dimensioni dei BRAND PD-Tips con misura codificata sui pistoni.
  • Dopo l'inserimento del puntale, le dimensioni vengono riconosciute e visualizzate automaticamente, facilitando la selezione del volume da erogare.
  • Sistema aperto, compatibile con la maggior parte dei puntali di terze parti.
  • Impostazione del volume variabile in continuo da 1 μl a 50 ml.
  • Con tre diverse funzioni: erogazione, erogazione automatica e pipettaggio.
  • Nella modalità automatica, lo strumento utilizza la funzione di apprendimento per calcolare l'intervallo di tempo medio tra le prime tre azioni di erogazione, quindi prosegue il lavoro a questo ritmo.
  • Il pacco batteria al nichel-metallo idruro sostituibile può essere ricaricato all'interno o all'esterno dello strumento.
  • Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 EG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Idruro di nickel metallico
Certificazione/Conformità Marchio CE in base a direttiva IVD 98/79 EG.
Punte compatibili Puntali BRAND™ PD e puntali per la maggior parte degli erogatori di altri produttori.
Materiale Plastica
Tipo Electronic Repeating Pipette
Volume (sistema metrico) Da 1 a 50 ml
Include Caricatore
Tipo di spina Europa (continente)
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz