Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch Electronic Repeating Pipette with Factory DAkkS Calibration Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard mode multi-dispenses, auto-dispenses, pipettes, and can save favorites
- Automatically recognizes BRAND™ PD-Tip™ II Preision Dispenser tips
- Long-life lithium ion battery
- Automatic tip ejection
- Multi-lingual - English, Spanish, French, German and Chinese
- Inductive charging stand available
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | Standard Repeating Pipette Tips |
| Colore | White |
| Da utilizzare con | PD-Tip II |
| Materiale | Polymer |
| Modello | Touch |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo | Electronic Repeating Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 1 to 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PD-Tips II |
| Include | Charger |
| Vedi altri risultati |