Learn More
Axygen™ Hanging Wafer Robotic Tips: Tecan-Style Liquid Level Sensing Tips, Nonsterile
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
50 μl
200 μL
1000 μL
Formato:
Hanging Tip Racked
Hanging Tip Racked, Cardboard
Dimensione della confezione:
pezzi 1536
pezzi 2304
pezzi 4608
pezzi 6912
Descrizione
- Polypropylene
- Volume ranging from 20 to 1000μL
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Compatible with Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200 systems
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi e pirogeni
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Black |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Non-ANSI |
| Da utilizzare con (applicazione) | For accurate sample delivery |
| Formato | Hanging Tip Racked, Cardboard |
| Stile punta | Automation, Round |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |
| Materiale | Polipropilene |