Learn More
Axygen™ Puntali per sistemi automatizzati con wafer di fissaggio: Puntali di rilevamento del livello del liquido tipo Tecan, presterilizzati
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 1536
pezzi 2304
Descrizione
Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Tecan™, Aurora Biomed and PerkinElmer™ automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered and filtered. Clear and Conductive black polypropylene tips are available in 96-well format and is also available in hanging tip rack format designed for Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head and PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head.
1000 μL Liquid Level Sensing Tips 96 Tip format Conductive Black Polypropylene RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Sterile Compatibility: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head, PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi e pirogeni
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Nero |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Non ANSI |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per erogazione accurata dei campioni |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Filtro, in rack, Round |
| Imballaggio | Hanging Tip Rack |
| Vedi altri risultati |